N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC7606-10G
PC7606-1G
PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA
1350
EUR
APOSPC7606-10G
APOSPC7606-1G
APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689716 CAS-Nummer: 937601-75-7 |