2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyryliumtrifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7612-5G
APOSPC7612-5GEA
183
EUR
APOSPC7612-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyryliumtrifluormethansulfonat 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyryliumtrifluormethansulfonat
Formel:
C₁₅H₂₃F₃O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00229854 CAS-Nummer: 59643-43-5 |