1-[2,6-Bis(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7615-500MG
APOSPC7615-500MGEA 94.4 EUR
APOSPC7615-500MG
1-[2,6-Bis(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
1-[2,6-Bis(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
Formel: C₁₅H₁₃F₆N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094433
CAS-Nummer: 401567-74-6