1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7617-25G PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA 168 EUR
APOSPC7617-25G APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formel: C₆H₆F₈O₄
Siedepunkt: 103 °C/1,3mmHg
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094435
CAS-Nummer: 129301-42-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR