Ethyl-3-chlor-5-(trifluormethyl)picolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate, Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC7620-500MG
APOSPC7620-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC7620-500MG
Ethyl-3-chlor-5-(trifluormethyl)picolinat
Ethyl-3-chlor-5-(trifluormethyl)picolinat
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Molecular Weight: 253,60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656414
CAS-Nummer: 128073-16-5