2-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)benzotrifluorid, (2-(Trifluormethyl)phenyl)methanol

PC7625-100G PC7625-25G PC7625-500G
APOSPC7625-100GEA 49.3 EUR
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 90 °C/20 mmHg
Dichte: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004621
CAS-Nummer: 346-06-5
EINECS: 206-467-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR