3-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride

PC7626-100G PC7626-25G PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA 64 EUR
APOSPC7626-100G APOSPC7626-25G APOSPC7626-5G
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 79…80 °C/3mmHg
Dichte: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004645
CAS-Nummer: 349-75-7
EINECS: 206-489-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR