4-(Trifluormethyl)benzylalkohol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 94.5 EUR
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol 96%
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 78…80 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004661
CAS-Nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR