2-(Trifluormethyl)benzylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 259 EUR
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluormethyl)benzylamin
2-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 108…110 °C/64mmHg
Dichte: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010297
CAS-Nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR