5-(4-Fluorophenyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-thiazine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7635-1G
APOSPC7635-1GEA
203
EUR
APOSPC7635-1G
5-(4-Fluorophenyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-thiazine-3-carboxylic acid
5-(4-Fluorophenyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-thiazine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀FNO₂S Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689744 CAS-Nummer: 1190102-74-9 |