3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7637-1G
APOSPC7637-1GEA
140
EUR
APOSPC7637-1G
3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel:
C₁₄H₉FN₂OS Molecular Weight: 272,3 g/mol Schmelzpunkt: 274…276 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00994441 CAS-Nummer: 23892-21-9 |