N-Methoxy-N-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methoxy-N-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
PC7638-1G
APOSPC7638-1GEA
58
EUR
APOSPC7638-1G
N-Methoxy-N-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 233,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689665 CAS-Nummer: 116332-62-8 |