2-Amino-4-(2,4-difluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7655-1G
APOSPC7655-1GEA 105 EUR
APOSPC7655-1G
2-Amino-4-(2,4-difluorophenylamino)-1,3,5-triazine
2-Amino-4-(2,4-difluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Formel: C₉H₇F₂N₅
Molecular Weight: 223,182 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00104897
CAS-Nummer: 66088-46-8