trans-2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7662-10G
APOSPC7662-10GEA 39.3 EUR
APOSPC7662-10G
trans-2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
trans-2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 199 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004381
CAS-Nummer: 98386-81-3