3-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7663-100G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7663-100G APOSPC7663-25G
3-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004393
CAS-Nummer: 779-89-5