4-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)cinnamsäure, 3-(4-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure, 3-(p-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure

PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 74.1 EUR
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
4-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%
4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 230…234 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002696
CAS-Nummer: 16642-92-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR