4-(Trifluormethyl)cyclohexanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7668N-1G PC7668N-5G PC7668N-100MG
APOSPC7668N-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7668N-1G APOSPC7668N-5G APOSPC7668N-100MG
4-(Trifluormethyl)cyclohexanon 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formel: C₇H₉F₃O
Siedepunkt: 67…68 °C/16mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00102145
CAS-Nummer: 75091-99-5
UN: 1224
ADR: 3,III