2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7676-1G PC7676-25G PC7676-5G
APOSPC7676-1GEA 0 EUR
APOSPC7676-1G APOSPC7676-25G APOSPC7676-5G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₆F₂N₂
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463015
CAS-Nummer: 705-09-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR