2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Difluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(Difluoromethyl)benzimidazole

PC7676-25G
APOSPC7676-25GEA 71.2 EUR
APOSPC7676-25G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₆F₂N₂
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463015
CAS-Nummer: 705-09-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR