(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-4-(Trifluormethyl)phenylglykolsäure, (±)-2-(4-(Trifluormethyl)phenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-2-(4-(Trifluormethyl)phenyl)-2-hydroxyessigsäure
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 94.8 EUR
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure 98%
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure
Formel: C₉H₇F₃O₃
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009724
CAS-Nummer: 395-35-7
EINECS: 206-900-1