6-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Borono-3-bromo-6-fluoroanisole, (6-Bromo-3-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
PC7703-1G
APOSPC7703-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7703-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475867
CAS-Nummer: 957035-08-4