N-Formyl-2-brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7704-1G
APOSPC7704-1GEA 132 EUR
APOSPC7704-1G
N-Formyl-2-brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
N-Formyl-2-brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475870
CAS-Nummer: 941294-53-7