2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzylcyanid
PC7709-1G
APOSPC7709-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7709-1G
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molecular Weight: 185.15 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001903
CAS-Nummer: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III