3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzylcyanid

PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Siedepunkt: 92…93 °C/4mmHg
Dichte: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001913
CAS-Nummer: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR