4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)benzylcyanid
PC7711-100G
PC7711-25G
PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA
133
EUR
APOSPC7711-100G
APOSPC7711-25G
APOSPC7711-5G
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₆F₃N Siedepunkt: 131…132 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 43…49 °C Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001921 CAS-Nummer: 2338-75-2 EINECS: 219-052-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...