4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzylcyanid

PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 133 EUR
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Siedepunkt: 131…132 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 43…49 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001921
CAS-Nummer: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR