3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7714-1G PC7714-5G
APOSPC7714-1GEA 246 EUR
APOSPC7714-1G APOSPC7714-5G
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044945
CAS-Nummer: 14464-68-7