1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole, TRIM

PC7718E-1G
APOSPC7718E-1GEA 79.9 EUR
APOSPC7718E-1G
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 98%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Molecular Weight: 212.17 g/mol
Siedepunkt: 75 °C/0.025mmHg
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041206
CAS-Nummer: 25371-96-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR