1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7718F-250MG
APOSPC7718F-250MGEA
16.1
EUR
APOSPC7718F-250MG
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 98%
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212.17 g/mol Siedepunkt: 70 °C/0.1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060487 CAS-Nummer: 25371-97-5 |