1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 99%

Lieferant: Apollo Scientific

PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 103 EUR
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Siedepunkt: 90 °C/0,05mmHg
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060493
CAS-Nummer: 25371-98-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR