4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7722-250MG
PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA
31.9
EUR
APOSPC7722-250MG
APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Formel:
C₇H₃F₃N₂ Siedepunkt: 58…60 °C/1,5mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09038236 CAS-Nummer: 936841-69-9 |