1-Bromo-2-chloro-3,4,5-trifluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC7759-1G
APOSPC7759-1GEA
425
EUR
APOSPC7759-1G
1-Bromo-2-chloro-3,4,5-trifluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3,4,5-trifluorobenzene
Formel:
C₆HBrClF₃ Molecular Weight: 245,424 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070736 CAS-Nummer: 122375-83-1 |