2-(Trifluoromethyl)propene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7760-25G
APOSPC7760-25GEA
725
EUR
APOSPC7760-25G
2-(Trifluoromethyl)propene 97%
2-(Trifluoromethyl)propene
Formel:
C₄H₅F₃ Molecular Weight: 110,08 g/mol Siedepunkt: 44383 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042093 CAS-Nummer: 374-00-5 UN: 3161 ADR: 2.1, |