3'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: m-(Trifluormethyl)propiophenon

PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 122 EUR
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
3'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Siedepunkt: 216…217 °C
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039227
CAS-Nummer: 1533-03-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR