3-(Trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one

PC7766D-1G
APOSPC7766D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766D-1G
3-(Trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
3-(Trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₄H₃F₃N₂O
Molecular Weight: 152,08 g/mol
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052748
CAS-Nummer: 401-73-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR