(Trifluormethyl)trimethylsilan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7779-5G
APOSPC7779-5GEA
0
EUR
APOSPC7779-5G
(Trifluormethyl)trimethylsilan 99%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Ruppert's reagent - valuable trifluoromethylating agent of electrophilic compounds.
Formel:
C₄H₉F₃Si Siedepunkt: 54…55 °C Dichte: 0,962 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3,II |