3,6-Difluorphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Difluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
PC7799-1G
APOSPC7799-1GEA 377 EUR
APOSPC7799-1G
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid 97%
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₂F₂O₃
Schmelzpunkt: 218…221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134537
CAS-Nummer: 652-40-4