2,3,5-Trifluorphenol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7817A-1G
APOSPC7817A-1GEA 148 EUR
APOSPC7817A-1G
2,3,5-Trifluorphenol 96%
2,3,5-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Siedepunkt: 57 °C/29mmHg
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075416
CAS-Nummer: 2268-15-7
EINECS: 630-758-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR