Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7828-5G
PC7828-1G
PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA
23.5
EUR
APOSPC7828-5G
APOSPC7828-1G
APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆F₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08282772 CAS-Nummer: 228418-45-9 |