Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7831-1G
PC7831-25G
PC7831-5G
APOSPC7831-1GEA
55.1
EUR
APOSPC7831-1G
APOSPC7831-25G
APOSPC7831-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Intermediate for incorporation of sulphonic acid groups into polymers.
Formel:
C₇F₁₄O₄S Siedepunkt: 135 °C Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798138 CAS-Nummer: 16090-14-5 |