5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-4-fluor-3-(trifluormethyl)benzol, 4-Chlor-1-fluor-2-(trifluormethyl)benzol, 5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid

PC7833-1G
APOSPC7833-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7833-1G
5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid 98%
5-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
Molecular Weight: 198,55 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060655
CAS-Nummer: 89634-74-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR