2,4,6-Trifluorpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7834-5G
APOSPC7834-5GEA 190 EUR
APOSPC7834-5G
2,4,6-Trifluorpyrimidin 97%
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Formel: C₄HF₃N₂
Molecular Weight: 134,06 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039705
CAS-Nummer: 696-82-2