2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 EUR
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₄
Molecular Weight: 178.13 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368763
CAS-Nummer: 158364-83-1
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR