2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7841-25G
PC7841-5G
PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA
0
EUR
APOSPC7841-25G
APOSPC7841-5G
APOSPC7841-1G
2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆F₄ Molecular Weight: 178.13 g/mol Siedepunkt: 146 °C Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368763 CAS-Nummer: 158364-83-1 UN: 1993 ADR: 3 III |