4,5,6-Trifluorpyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7842-250MG
APOSPC7842-250MGEA 31.9 EUR
APOSPC7842-250MG
4,5,6-Trifluorpyrimidin
4,5,6-Trifluoropyrimidine
Formel: C₄HF₃N₂
Molecular Weight: 134,06 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C
Dichte: 1,4609 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662363
CAS-Nummer: 17573-78-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR