2-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7845-1G
PC7845-25G
PC7845-5G
APOSPC7845-1GEA
23.2
EUR
APOSPC7845-1G
APOSPC7845-25G
APOSPC7845-5G
2-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
2-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236229 CAS-Nummer: 243863-36-7 UN: 2735 ADR: 8,III |