3,4-Difluorophenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC7856-1G
PC7856-5G
PC7856-10G
APOSPC7856-1GEA
159
EUR
APOSPC7856-1G
APOSPC7856-5G
APOSPC7856-10G
3,4-Difluorophenylglycine
3,4-Difluorophenylglycine
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246973 CAS-Nummer: 225641-94-1 |