1,4-Difluoro-2,3-dimethylbenzene 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,6-Difluoro-o-xylene

PC7866-5G
APOSPC7866-5GEA 757 EUR
APOSPC7866-5G
1,4-Difluoro-2,3-dimethylbenzene 96%
1,4-Difluoro-2,3-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈F₂
Molecular Weight: 142,146 g/mol
Siedepunkt: 155 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973769
CAS-Nummer: 1736-90-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR