3-Brom-5-fluor-4-methoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7874-1G
APOSPC7874-1GEA
143
EUR
APOSPC7874-1G
3-Brom-5-fluor-4-methoxyanilin 98%
3-Brom-5-fluor-4-methoxyanilin
Formel:
C₇H₇BrFNO Molecular Weight: 220,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062384 CAS-Nummer: 875664-44-1 |