2-(Chloromethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene 99+%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 5-Fluoro-2-methylbenzyl chloride

PC7878-1G
APOSPC7878-1GEA 109 EUR
APOSPC7878-1G
2-(Chloromethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene 99+%
2-(Chloromethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
Formel: C₈H₈ClF
Molecular Weight: 158.6 g/mol
Siedepunkt: 199 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701062
CAS-Nummer: 22062-55-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR